Learn More
2-Chlor-1,1,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339365 5 g 5 Gramm
11349365 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11339365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16725.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13838-16-9
Summenformel C3H2ClF5O
Molekulargewicht (g/mol) 184.49
MDL-Nummer MFCD00069095
InChI-Schlüssel JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYNA-N
Synonym enflurane, methylflurether, efrane, ethrane, 2-chloro-1-difluoromethoxy-1,1,2-trifluoroethane, alyrane, anesthetic 347, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, compound 347, anesthetic compound no. 347
PubChem CID 3226
ChEBI CHEBI:4792
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(Difluoromethoxy)-1,1,2-Trifluorethan
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Dichte 1.517
Siedepunkt 56°C to 57°C
Flammpunkt None
Strukturformel CHF2OCF2CHClF
Brechungsindex 1.303
Menge 5 g
Beilstein 1737129
Merck Index 14,3581
Formelmasse 184.49
Reinheit (%) 97%