Learn More
2-Chlor-1-[1-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10492623 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10492623 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07026DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 571159-05-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H13Cl2NO
MDL-Nummer MFCD03986069
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one
InChI-Schlüssel OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]ethan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 282.16
PubChem CID 2060458
Formelmasse 282.17
Reinheit (%) 97%