Learn More
2-Chloro-1,3,2-Dioxaphospholan-2-Oxid (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30367571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367571 1 g -
30357576 10 g -
30362298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3657581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6609-64-9
Summenformel C2H4ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 142.48
Synonym Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
IUPAC-Name 2-Chloro-1,3,2λ^{5}-Dioxaphospholan-2-Oxid
SMILES ClP1(=O)OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formelmasse 141.9587