Learn More
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, TRC
Artikelnummer. 30361849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361849 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36575525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS 6609-64-9
Summenformel C2H4ClO3P
Menge 25 g
Synonym Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
InChI-Formel InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
SMILES ClP1(=O)OCCO1
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3,2λ ^{5}-Dioxaphospholan-2-oxid
Molekulargewicht (g/mol) 142.48
Formelmasse 141.9587