Learn More
2-Chlor-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2 |
| Formelmasse | 186.0084 |