Learn More
2-Chlor-1,3-Dimethylimidazolidinium-Tetrafluoroborat, 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11316435 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11316435 5 g 5 Gramm
11306435 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316435 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153433-26-2
Summenformel C5H10BClF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 220.40
MDL-Nummer MFCD09039291
InChI-Schlüssel UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC-Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 220.41
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.