Learn More
2-Chlor-1,3-Dimethylimidazoliumtetrafluoroborat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461036 5 g 5 Gramm
15451036 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54316.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153433-26-2 | Molecular Formula: C5H10BClF4N2 | Molecular Weight: 220.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-1,3-Dimethylimidazolium-Tetrafluoroborat ist ein Reagenz zur Veresterung von C-terminalen Aminosäuren zu Wang-Harz ohne Racemisierung und zur Kopplung von α,α-Dimethyl- Aminosäuren sowie zur Vorbereitung des Benzotriazol-1-yloxy-Derivats, einem neuen Kopplungsreagenz. Es wird als Reagenz für die Veresterung und Peptidkopplung von sterisch behinderten Aminosäuren, zur Vorbereitung effizienter Reagenzien für die Diazo-Übertragung, zur oxidativen Einbringung für die Synthese von Palladium- und Nickelkatalysatoren und zur Vorbereitung von Katalysatoren zur Verwendung in Kopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril (0.1 g/ml).
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153433-26-2
Summenformel C5H10BClF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 220.40
MDL-Nummer MFCD09039291
InChI-Schlüssel UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC-Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile (0.1g/ml).
Formelmasse 220.4
Reinheit (%) ≥98%