Learn More
2-Chlor-1,3-thiazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 182.03 |
| Reinheit (%) | 97% |