Learn More
2-Chlor-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10172784 1 g 1 Gramm
10526055 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172784 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62901DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 101012-12-8
Summenformel C4H2ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.575
InChI-Schlüssel HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1481389
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 163.58
Reinheit (%) 97%