Learn More
2-Chlor-1,3-thiazol-5-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30359288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359288 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4114655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid
CAS 101012-12-8
Summenformel C4 H2 Cl N O2 S
Menge 5 g
Synonym 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1cnc(Cl)s1
IUPAC-Name 2-Chlorthiazol-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.582
Formelmasse 162.9495