Learn More
2-Chlor-1-(4-chlorphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30364881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364881 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36861850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
CAS 937-20-2
Summenformel C8H6OCl2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(4-Chlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 189.03
Formelmasse 187.9796