Learn More
2-Chlor-1,4-naphthochinon, TRC
Catalog No. 30353303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30353303 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30353303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC373650500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Summenformel C10 H5 Cl O2
Menge 500 mg
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
InChI-Formel InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMILES ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-Chlornaphthalin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 192.6
Formelmasse 191.9978