Learn More
2-Chlor-1,5-hexadien (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30364038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364038 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36401025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,5-hexadiene
CAS 101933-88-4
Summenformel C6H9Cl
Menge 25 mg
Synonym 2-Chlorohexa-1,5-Diene
InChI-Formel InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2
SMILES ClC(CCC=C)=C
IUPAC-Name 2-Chlor-1,5-hexadien (ACI)
Molekulargewicht (g/mol) 116.59
Formelmasse 116.04