Learn More
2-Chlor-1-methylimidazol-5-boronsäure-Pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407875 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15407875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31692.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.23 g/l)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1315281-29-8
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Summenformel C10H16BClN2O2
MDL-Nummer MFCD11100959
Menge 250 mg
Synonym 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazol-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.23g/L)
InChI-Schlüssel MOQXZCYTVMKINQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N2C)Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 242.51
PubChem CID 45588157
Formelmasse 242.52
Reinheit (%) 95%