Learn More
2-Chlor-1 -Morpholinoethan-1 -one, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722683
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10722683 1 g 1 Gramm
10202602 10 g 10 Gramm
10326854 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722683 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10055DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1440-61-5
Summenformel C6H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.601
MDL-Nummer MFCD00721939
InChI-Schlüssel YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(4-morpholinyl)ethanon
SMILES C1COCCN1C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.6
Reinheit (%) 95%