Learn More
2-Chlor-10H-phenothiazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052090 100 mg 100 Milligramm
30049380 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052090 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0420.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlor-10H-phenothiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-10H-phenothiazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H8 Cl N S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorpromazine Imp. E (EP), 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity E, Prochlorperazine Maleate Impurity D, Chlorpromazine Impurity E, Prochlorperazine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-Name 2-Chlor-10H-phenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 233.72
Menge 100 mg
Formelmasse 233,0066 g/mol