Learn More
2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042869
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15480337 250 mg 250 Milligramm
15460337 1 g 1 Gramm
15470337 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15480337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64066.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein trizyklischer Noradrenalin-Aufnahmehemmer
A tricyclic norepinephrine uptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14028-44-5
Summenformel C17H16ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 313.785
MDL-Nummer MFCD00069210
InChI-Schlüssel QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amoxapine, asendin, demolox, moxadil, amoxan, amoxapinum, amoxapina, amoxepine, asendis, desmethylloxapin
PubChem CID 2170
ChEBI CHEBI:2675
IUPAC-Name 8-Chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC3=CC=CC=C3OC4=C2C=C(C=C4)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Merck Index 14,576
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,DMSO or chloroform.
Formelmasse 313.78
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver