Learn More
2-Chlor-2,2-Difluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393856 5 g 5 Gramm
11383856 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16963.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 384-67-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Reagenz ist ein wirksames Produkt zur Synthese von difluormethylierten Phenolen in Gegenwart von Mild-Base- und wasserhaltigen Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384-67-8
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD00042123
InChI-Schlüssel MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2,2-difluoroacetophenone, chlorodifluoroacetophenone, 2,2,2-chlorodifluoroacetophenone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenyl, zlchem 965, chlorodifluroacetophenone, acmc-1bn70, ksc226m9l, chlorodifluoromethyl phenyl ketone
PubChem CID 238296
IUPAC-Name 2-Dhlor-2,2-Difluor-1-Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
Dichte 1.293
Siedepunkt 95°C to 97°C (37 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.497
Menge 5 g
Beilstein 2251448
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 96%