Learn More
2-Chlor-2',4'-difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410677 25 g 25 Gramm
11400677 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22487.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51336-94-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51336-94-8
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD00013252
InChI-Schlüssel UENGBOCGGKLVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2',4'-difluoroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl chloride, 2-chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2',4'-difluoro-alfa-chloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2',4'-difluoro-2-chloroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-chloroethan-1-one, 2',4'-difluorophenacyl chloride, 2'-chloro-2,4-difluoroacetophenone
PubChem CID 588083
IUPAC-Name 2-Chloro-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 98%