Learn More
2-Chlor-2',6'-Dimethylacetanilid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367805 10 g 10 Gramm
11377805 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02727.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00 €
    54.65 € / 10 Gramm
    Sparen 6.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197.662 g/mol
2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide is used in the determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma by gas-liquid chromatography with electron-capture detection. It is a nonsteroidal antinflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-01-7
Summenformel C10H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 197.662
MDL-Nummer MFCD00000926
InChI-Schlüssel FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
PubChem CID 70798
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide
Schmelzpunkt 143°C to 148°C
Menge 10 g
Beilstein 781309
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 197.67
Reinheit (%) 99%