Learn More
2-Chlor-2-Ethoxyessigsäureethylester, 90 %, Rest hauptsächlich Ethyldioxyacetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10476573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10476573 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10476573 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279870500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34006-60-5 | Molecular Formula: C6H11ClO3 | Molecular Weight: 166.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34006-60-5
Summenformel C6H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.60
MDL-Nummer MFCD00043953
InChI-Schlüssel WDCHMODANTVRTF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-2-ethoxy-acetate, ethyl2-chloro-2-ethoxyacetate, ethyl chloro ethoxy acetate, chloro ethoxy acetic acid ethyl ester, ethyl alpha-chloro-alpha-ethoxyacetate, ethyl alpha-chloro-alpha-ethoxy-acetate, 2-chloro-2-ethoxy-acetic acid ethyl ester, acetic acid,2-chloro-2-ethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 2724873
IUPAC-Name Ethyl-2-(1-chlorethoxy)acetat
SMILES CCOC(=O)COC(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-orange nach farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O(Cl)CHC(O)OC2H5
Brechungsindex 1.4307
Menge 50 g
Formelmasse 166.6
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, remainder mainly ethyl diethoxyacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.