Learn More
2-Chlor-2-Methyl Propan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10675292 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10675292 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10675292 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4990/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 507-20-0
Schmelzpunkt -25°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 51°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H9Cl
MDL-Nummer 816
Menge 500 mL
Formelmasse 92.57g/mol
Physikalische Form Flüssig