Learn More
2-Chlor-2-Methylbutan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489213 100 g -
11469213 5 g 5 Gramm
11479213 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11703.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 594-36-5 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
2-Chloro-2-methylbutane is used as a solvent for the synthesis of other compounds and pentane. It is used in organic synthesis, Catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-2-Methylbutan wird als Lösungsmittel für die Synthese anderer Verbindungen und Pentan verwendet. Wird in der organischen Synthese, als katalytisches Mittel und in petrochemischen Additiven verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-36-5
Summenformel C5H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 106.593
MDL-Nummer MFCD00000818
InChI-Schlüssel CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
PubChem CID 61143
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylbutan
SMILES CCC(C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-methylbutane
Schmelzpunkt -73°C
Dichte 0.866
Siedepunkt 85°C to 86°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Brechungsindex 1.405
Menge 100 g
UN-Nummer UN1107
Beilstein 1696930
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 106.6
Reinheit (%) 95%