Learn More
2-Chlor-2-methylbutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-2-methylbutane |
| CAS | 594-36-5 |
| Summenformel | C5H11Cl |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-2-Methylbutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.59 |
| Formelmasse | 106.0549 |