Learn More
2-Chlor-2-methylbutan, TRC
Artikelnummer. 30358737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358737 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC45562010ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-methylbutane
CAS 594-36-5
Summenformel C5H11Cl
Menge 10 mL
Synonym 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 106.59
Formelmasse 106.0549