Learn More
2-Chlor-2-Methylhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479616
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479616
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20183.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4398-65-6 | C7H15Cl | 134.65 g/mol
2-Chloro-2-methylhexane is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce (1, 1-Dimethyl-pentyl)-benzene. Also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-2-Methylhexan wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet. Wird beispielsweise zur Herstellung von (1,1-Dimethyl-Pentyl)-Benzol verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4398-65-6
Summenformel C7H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 134.65
MDL-Nummer MFCD00060779
InChI-Schlüssel KBOBQLJBYKKAPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 2-chloro-2-methyl, acmc-1an7f, 2-chloro-2-methyl-hexane, 1,1-dimethylpentyl chloride, 1-chloro-1,1-dimethylpentane, 2-chloro-2-methylhexane 5g
PubChem CID 138224
IUPAC-Name 2-Chlor-2-methylhexan
SMILES CCCCC(C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-methylhexane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 134.65
Reinheit (%) 97%