Learn More
2-Chlor-2-methylpropan, TRC
Product Code. 30359906
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Unit Size:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30359906 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30359906 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC369680100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-methylpropane
CAS 507-20-0
Summenformel C4 H9 Cl
Menge 100 mL
Synonym Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane
InChI-Formel InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 92.567
Formelmasse 92.039