Learn More
2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30364669
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364669 500 mg -
30358937 5 g -
30355753 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC385953500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28663-68-5
Summenformel C10H11N2O2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 226.65
Synonym Ethyl (Phenylhydrazono)chloromethylcarboxylate, Ethyl 2-(2-Phenylhydrazono)-2-chloroacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetate, Ethyl Chloro(phenylhydrazono)acetate, Ethyl Chloroglyoxylate phenylhydrazone, NSC 333417, Oxalyl Chloride Phenylhydrazone Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl (2E)-2-chloro-2-(phenylhydrazinylidene)acetate
SMILES CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccccc1)\Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+
Formelmasse 226.0509