Learn More
2-Chlor-3',4'-Dihydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495497 500 g 500 Gramm
11475497 25 g 25 Gramm
11485497 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23496.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-3′,4′-dihydroxyacetophenon findet als blutstillendes Adrenobazon Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-40-1
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00002200
InChI-Schlüssel LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
PubChem CID 66834
ChEBI CHEBI:51844
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 500 g
Beilstein 2092660
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol.
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 97%