missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-3,4-Dihydroxybenzoesäure, TRC

Artikelnummer. 30367760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367760 100 mg -
30360750 10 mg 10 Milligramm
30352356 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC598093100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 87932-50-1
Summenformel C7H5ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 188.56
IUPAC-Name 2-Chloro-3,4-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO4/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Formelmasse 187.9876
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.