Learn More
2-Chlor-3,4-Dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449157 1 g 1 Gramm
11455526 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20688.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 93983-13-2 | C9H11ClO3 | 202.63 g/mol
It is applied in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung in der Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93983-13-2
Summenformel C9H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.63
MDL-Nummer MFCD00210141
InChI-Schlüssel ZXYBQLFOEYWYBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl methanol, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2-chloroveratryl alcohol, maybridge1_002248, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzenemethanol, benzenemethanol,2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, 2-chloro-3,4-bis methyloxy phenyl methanol
PubChem CID 2775134
IUPAC-Name (2-chlor-3,4-dimethoxyphenyl)Methanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C(Cl)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) 97%