Learn More
2-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid, TRC
Product Code. 30348804
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Unit Size:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30348804 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30348804 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC365680100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
CAS 392-95-0
Summenformel C7 H2 Cl F3 N2 O4
Menge 100 g
Synonym 2-Chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Chloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(7(9,10)11)1-3(12(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Chlor-1,5-dinitro-3-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 270.55
Formelmasse 269.9655