missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-3,5-dinitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3,5-dinitropyridine |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 2578-45-2 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 63.0°C to 66.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C5H2ClN3O4 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur