missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-3-cyan-6-methylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11487557
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11487557

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15648.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 28900-10-9 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28900-10-9
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
MDL-Nummer MFCD00082767
InChI-Schlüssel YSBNBAYNISAUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-picoline, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-nicotinonitrile, pubchem6128, 2-chloro-6-methylnicotinonitrile #, 2-chloro-3-cyano-6-methyl pyridine, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-pyridine
PubChem CID 520400
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylpyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(Cl)=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 25 g
Beilstein 120414
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt