Learn More
2-Chlor-3-methylpyridin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11359865
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359865 25 g -
11349865 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11359865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19861.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18368-76-8
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.571
MDL-Nummer MFCD00234177
InChI-Schlüssel RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
PubChem CID 87603
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Methylpyridin
SMILES CC1=C(N=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-methylpyridine
Dichte 1.17
Siedepunkt 192°C to 193°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107895
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) ≥98%