Learn More
2-Chloro-3-Nitrobenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| Formelmasse | 200.9829 |