Learn More
2-Chlor-3-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474783 100 g 100 Gramm
11454783 5 g 5 Gramm
11464783 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474783 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12161.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5470-18-8 | C5H3ClN2O2 | 158.541 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-18-8
Summenformel C5H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.541
MDL-Nummer MFCD00006232
InChI-Schlüssel UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
PubChem CID 79613
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Nitropyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Flammpunkt 185°C (365°F)
Menge 100 g
Beilstein 124482
Formelmasse 158.54
Reinheit (%) 99%