Learn More
2-Chlor-3-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081926
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11454783 5 g 5 Gramm
11464783 25 g 25 Gramm
11474783 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11454783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12161.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5470-18-8 | C5H3ClN2O2 | 158.541 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-18-8
Summenformel C5H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.541
MDL-Nummer MFCD00006232
InChI-Schlüssel UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
PubChem CID 79613
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Nitropyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Flammpunkt 185°C (365°F)
Menge 5 g
Beilstein 124482
Formelmasse 158.54
Reinheit (%) 99%