Learn More
2-Chlor-3-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30351754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351754 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30351754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5970581G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Summenformel C5H3ClN2O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Nitropyridin
Molekulargewicht (g/mol) 158.54
Formelmasse 157.9883