Learn More
2-Chlor-3-nitrothiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10487042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10487042 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10183274 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10487042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05335DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5330-98-3
Summenformel C4H2ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.58
MDL-Nummer MFCD00052159
InChI-Schlüssel OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
IUPAC-Name 2-Chlor-3-nitrothiophen
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-3-nitrothiophene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.58
Reinheit (%) 97%