Learn More
2-Chlor-3-nitrothiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698038
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10487042
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM05335DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5330-98-3
Summenformel C4H2ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.58
MDL-Nummer MFCD00052159
InChI-Schlüssel OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
IUPAC-Name 2-Chlor-3-nitrothiophen
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-3-nitrothiophene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.58
Reinheit (%) 97%