Learn More
2-Chlor-3-pyridinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459988 5 g 5 Gramm
15449988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63341.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42330-59-6 | Molecular Formula: C6H6ClNO | Molecular Weight: 143.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42330-59-6
Summenformel C6H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
MDL-Nummer MFCD01935961
InChI-Schlüssel HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
PubChem CID 2763647
IUPAC-Name (2-Chlorpyridin-3-yl)Methanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-pyridinemethanol
Schmelzpunkt 61°C to 65°C (decomposition)
Siedepunkt 112°C (0.2 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1525378
Formelmasse 143.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest