Learn More
2-Chlor-3-Chinolinecarbonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575483
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10575483
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01102DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride
CAS 136812-19-6
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H5Cl2NO
MDL-Nummer MFCD06200869
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, 2-chloro-3-quinolinecarbonylchloride
InChI-Schlüssel QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C(=O)Cl
IUPAC-Name 2-Chlorchinolin-3-carbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 226.056
PubChem CID 2794665
Formelmasse 226.06
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch