Learn More
2-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318095
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318095 5 g 5 Gramm
11308095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318095 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08303.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65753-47-1
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.542
MDL-Nummer MFCD00042223
InChI-Schlüssel RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoro methylpyridine, pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2,3-ctf, 2-chloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 3-trifluoromethyl-2-chloropyridine, zlchem 248, pubchem2399, acmc-1bejp, ksc352q1t
PubChem CID 589833
IUPAC-Name 2-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Siedepunkt 166°C to 168°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 4179716
Formelmasse 181.55
Reinheit (%) 98%