Learn More
2-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 65753-47-1 |
| Summenformel | C6H3ClF3N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(C(C=CC=N1)=C1Cl)F |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.54 |
| Formelmasse | 180.99 |