Learn More
2-Chlor-4-(2-fluorphenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 99499-25-9 |
| Summenformel | C13 H8 Cl F N2 S |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8ClFN2S/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)15)16-13(14)17-12(9)18-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2c(nc(Cl)nc2s1)c3ccccc3F |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-4-(2-Fluorphenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.73 |
| Formelmasse | 278.0081 |