Learn More
2-Chlor-4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435947 100 g 100 Gramm
11415947 5 g -
11425947 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11435947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24474.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine is used as a peptide coupling agent for the purification of peptides. It is used in the synthesis of 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride through coupling with N-methylmorpholine in tetrahydrofuran. Further, it plays an important role in the production of bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) ether, through reaction with 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine. In addition to this, it is involved in the preparation of 2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammonium salts through reaction with various tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin wird als Peptidkopplungsmittel zur Aufreinigung von Peptiden verwendet. Wird in der Synthese von 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchlorid durch Kopplung mit N-Methylmorpholin in Tetrahydrofuran verwendet. Spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Produktion von Bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-ether, durch Reaktion mit 2-Hydroxy-4,6-dimethoxy--1,3,5triazin. Ist darüber hinaus an der Herstellung von 2-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammoniumsalzen durch Reaktion mit verschiedenen tertiären Aminen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-73-6
Summenformel C5H6ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.57
MDL-Nummer MFCD00075607
InChI-Schlüssel GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
PubChem CID 18450
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin
SMILES COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Siedepunkt 99°C to 100°C (1 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 148988
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform and methanol.
Formelmasse 175.58
Reinheit (%) 98%