Learn More
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin, TRC
Artikelnummer. 30350759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350759 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3653601G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
CAS 3140-73-6
Summenformel C5H6ClN3O2
Menge 1 g
Synonym 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, NSC 46520
InChI-Formel InChI=1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
SMILES COc1nc(Cl)nc(OC)n1
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin
Molekulargewicht (g/mol) 175.57
Formelmasse 175.0149