Learn More
2-Chlor-4,6-dimethylpyridin-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-4, 6-dimethylpyridine-3-carbonitrile |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 99.5°C to 101.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 166.61 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.