Learn More
2-Chlor-4-Zyanobensulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-cyanobenzenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 101°C to 105°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2923 |
| Formelmasse | 236.08 |
| Reinheit (%) | 95% |